Documentos
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24O6
Número CAS:
Peso molecular:
408.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)