34918
2,2,4-Trimetilpentano
≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmitância
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
230 nm, ≥90%
245 nm, ≥97%
255 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
passes test for IR spectroscopy
passes test for suitability for UV spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?