34373
Siduron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1NC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)16-14(17)15-12-8-3-2-4-9-12/h2-4,8-9,11,13H,5-7,10H2,1H3,(H2,15,16,17)
chave InChI
JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon