Documentos
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
pf
74-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)