Documentos Principais
32886
Supelco
4-tert-Octylphenol diethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.744,00
R$ 1.744,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.744,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
294.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.744,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
chave InChI
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol diethoxylate solution (10 μg/mL in acetone) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)