32826
Hydroxymethylclenbuterol
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamino]-2-methyl-1-propanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
chave InChI
BWURCANZQUYPLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?