31232-M
Cloreto de ferro(III)
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99%
forma
solid
Impurezas
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
pb
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Fe2+: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?