Documentos Principais
31198
Supelco
2-Ethylphenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
1099397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
195-197 °C (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
chave InChI
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pasquale Filannino et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7574-7582 (2014-09-28)
The metabolism of hydroxycinnamic acids by strictly heterofermentative lactic acid bacteria (19 strains) was investigated as a potential alternative energy route. Lactobacillus curvatus PE5 was the most tolerant to hydroxycinnamic acids, followed by strains of Weissella spp., Lactobacillus brevis, Lactobacillus