217395
AmberChrom™ 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 200-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
AmberChrom™ 1X2 chloride form, 200-400 mesh
forma
beads
Nível de qualidade
reticulação
2 % cross-linked
Parâmetros
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
trimethylbenzylammonium functional group
tamanho de partícula
200-400 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
0.7 meq/mL by wetted bed volume
65-75 % water retention capacity
técnica de separação
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
chave InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?