Key Documents
19880
Sigma-Aldrich
N-Butyldiethanolamine
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
161.24
Beilstein:
1739642
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 25 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
pb
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
chave InChI
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Butyldiethanolamine was used in the synthesis of 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI).
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
265.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
129.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anning Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 30-39 (2012-12-25)
A series of temperature- and pH-responsive polyurethanes based on hexamethylene diisocyanate (HDI) and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) were synthesized by a coupling reaction with bis-1,4-(hydroxyethyl) piperazine (HEP), N-methyldiethanolamine (MDEA) and N-butyldiethanolamine (BDEA), respectively. The chemical structure, molecular weight, thermal property and