17129
Asparagine Proline Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
granular
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
DL-asparagine, 2 g/L
dipotassium phosphate, anhydrous, 1 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
L-proline, 1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.4±0.2
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective by defined nutrients for Pseudomonas spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.