13462
Sulfato de sódio
technical, anhydrous, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥99%
Impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as H2SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?