Documentos
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
369.41
Beilstein:
7256480
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
crystalline
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
chave InChI
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)