09170
4-Aminophenol hydrochloride
for photographic purposes, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for photographic purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
pf
300-305 °C (dec.) (lit.)
300-305 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
chave InChI
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?