Key Documents
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2SC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.24
Beilstein:
1856940
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.572
pb
223-225 °C (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
chave InChI
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)