Documentos
05576
Supelco
Boron trifluoride-ethanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur, for GC derivatization
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentração
~10% in ethanol (~1.3 M)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.852 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.