05097
L-ascorbato de (+)-sódio
analytical standard
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-ascórbico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (TLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Na, 10.8-12.8%
perda
≤2.0% loss on drying
pf
220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
detection
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
chave InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?