04535
4(5)-Methylimidazole
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
pb
263 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?