00733
Ethyl decanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
6.9 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.423-1.427
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
densidade
0.864 g/cm3
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)