40-1002
Thymol blue solution
pH 1.2-2.8, pH 8.0-9.6
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.2-2.8
8.0-9.6
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
chave InChI
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
72.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
22.5 °C