28-4040
Salicilato de sódio
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-Hidroxibenzoato de sódio, Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido salicílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
6.85 (26.3 °C)
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup