24-5540
Potassium sorbate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
chave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1