grau
SAJ special grade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.23 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥90.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
5 %
disponibilidade
available only in Japan
pb
190-250 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter