13-1100
β-Thujaplicin
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, Hinokitiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
pb
140 °C/10 mmHg (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3