Documentos
05-6000
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Cuprous iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuI
Número CAS:
Peso molecular:
190.45
Número CE:
Número MDL:
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
10 mmHg ( 656 °C)
Ensaio
≥97.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
605 °C (lit.)
densidade
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M