05-4560
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Chrome alum, Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥97.0%
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: chromium
disponibilidade
available only in Japan
pf
89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3