11585738910
Roche
DIG-labeled Control DNA
solution, pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Sinônimo(s):
control DNA
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
embalagem
pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
fabricante/nome comercial
Roche
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DIG-labeled control has a standardized concentration and can be used as a standard for comparison to experimentally generated DIG-labeled probes.
Aplicação
Qualidade
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.