Documentos Principais
SX1244P
Supelco
Ácido sulfúrico
for Babcock Milk Test
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution, acid
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116116
Número do índice EC:
231-639-5
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
90.5-92.8%
forma
liquid
prazo de validade
24 mo. (from manufacture date)
técnica(s)
Babcock Milk Test: suitable
cor
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
335 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
for Babcock Milk Test
Nota de análise
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1