QIA88
ProteoExtract® Cytosol/Mitochondria Fractionation Kit
Sinônimo(s):
Cellular Fractionation Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 extractions
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
nuclear extraction: suitable
protein extraction: suitable
entrada
sample type cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
Advertência
Princípio
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials