PPTH02500
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 25 mm, hydrophobic, polypropylene
Sinônimo(s):
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
200 μm ± 50 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
>40 % porosity
ponto de bolha
>3 psi, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Características e benefícios
Filters have high dirt-holding capacity
produto relacionado
Artigos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.