PPHH01300
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinônimo(s):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1 h at 90 °C
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
190 μm ± 50 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore
>40 % porosity
ponto de bolha
>15 psi, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Características e benefícios
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
produto relacionado
Artigos
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Veja dados sobre extraíveis fluorados, recuperação e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 537.1 modificado.