Documentos Principais
MXPPLUS03
Millipore
Kit de cabeça tripla de bomba Milliflex Plus
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Milliflex®
entrada
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A bomba de vácuo compacta Milliflex Plus agiliza a filtração para acelerar testes de CQ. Juntas, as unidades de filtro Milliflex e a bomba de vácuo Milliflex Plus oferecem uma solução integrada para gerar resultados confiáveis e precisos em ambientes de produção de alto rendimento.
A higienização é simples, portanto interfere minimamente no fluxo de trabalho. Para rendimento ainda maior, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser configurada e operada por um único operador. Os testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um distribuidor de 6 vias.
Suporte e Serviços
A {HCompany} fornece assistência técnica e uma oferta de serviços completa para ajudá-lo(a) a economizar seus recursos de CQ e facilitar a implementação da sua unidade tripla de bomba MilliFlex Plus na sua rotina diária de testes. As nossas equipes altamente experientes estão disponíveis para assisti-lo(a).
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany