Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmanufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
A bomba de vácuo compacta Milliflex Plus agiliza a filtração para acelerar testes de CQ. Juntas, as unidades de filtro Milliflex e a bomba de vácuo Milliflex Plus oferecem uma solução integrada para gerar resultados confiáveis e precisos em ambientes de produção de alto rendimento.
A higienização é simples, portanto interfere minimamente no fluxo de trabalho. Para rendimento ainda maior, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser configurada e operada por um único operador. Os testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um distribuidor de 6 vias.
Suporte e Serviços
A {HCompany} fornece assistência técnica e uma oferta de serviços completa para ajudá-lo(a) a economizar seus recursos de CQ e facilitar a implementação da sua unidade dupla de bomba MilliFlex Plus na sua rotina diária de testes. As nossas equipes altamente experientes estão disponíveis para assisti-lo(a).
Você também pode entrar em contato com o seu representante comercial local.
A higienização é simples, portanto interfere minimamente no fluxo de trabalho. Para rendimento ainda maior, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser configurada e operada por um único operador. Os testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um distribuidor de 6 vias.
Suporte e Serviços
A {HCompany} fornece assistência técnica e uma oferta de serviços completa para ajudá-lo(a) a economizar seus recursos de CQ e facilitar a implementação da sua unidade dupla de bomba MilliFlex Plus na sua rotina diária de testes. As nossas equipes altamente experientes estão disponíveis para assisti-lo(a).
Você também pode entrar em contato com o seu representante comercial local.
Application
Análise de cerveja, água engarrafada, cosméticos, produtos farmacêuticos, teste de biocarga, monitoramento de água
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Conteúdo relacionado
Milliflex® Quantum Rapid Detection System An easy-to-use, non-destructive, fluorescent staining-based system for faster microbial detection