The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagem
SKU
Disponibilidade
Preço
Sobre este item
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
compatibility
for use with Milliflex®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s) pharmaceutical(s)
input
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®