MX1392
NMP
Biosynthesis OmniSolv®
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-Pyrrolidone,, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, FM approval
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, Biosynthesis OmniSolv®
pressão de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.7% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤1.0 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
cor
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
202 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.50
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 325 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.03
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup