MX0486
Metanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, OmniSolv® LC-MS, ≥99.9% (GC)
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤205 nm
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.3
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A solvent to prepare the Mobile phase for LC-MS/MS analysis.
- A solvent or reagent in chemical synthesis
- A solvent in work-up phase of chemical synthesis
- A disinfectant to clean laboratory space.
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.