Documentos
MSIPN4B10
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophobic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
Barex®
PVDF membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Nível de qualidade
descrição
Avidin biotin linkages, DNA-binding proteins, protein binding, PAMPA
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Altura
14.4 mm
Comprimento
128 mm
Largura
85.5 mm
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Aplicação
DNA-binding Proteins and Protein Binding
Informações legais
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Conteúdo relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.