MABT1475
Anti-Cytokeratin-8 Antibody, clone 1E8
Sinônimo(s):
CYK8, KRT8, Keratin, type II cytoskeletal 8, Keratin-8 (K8), Type-II keratin Kb8
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 53.7 kDa
observed mol wt ~54 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, monkey
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HaCaT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cytokeratin-8 in HaCaT cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunohistochemistry application (Sfakianos, J.P., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):2540).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Western Blotting application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunocytochemistry application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Inhibition Assay: An Anti-Cytokeratin-8, clone 1E8 Fab decreased plasminogen binding to breast cancer cell lines in Inhibition Assay (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2