MABS409
Anti-NFATc1 Antibody, clone 7A6
clone 7A6, from mouse
Sinônimo(s):
Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1, NF-ATc1, NFATc1, NFAT transcription complex cytosolic component, NF-Atc, NFATc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A6, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFATC1(4772)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescent Analysis: A representative lot detected human NFATc1 in Immunofluorescence. (Timmerman LA, et al. 1997.)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected in Jurkat, human Th1, and mouse Th1 cell extracts.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2