MABS2028
Anti-Vitamin D receptor Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from rat
Sinônimo(s):
VDR, 1, 25-dihydroxyvitamin D3 receptor, Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A7, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, porcine, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Vdr(395988)
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Vitamin D receptor in human skin and human breast cancer tissue sections.
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vitamin D receptor in MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade