MABN369
Anti-Neuroglobin Antibody, clone 6G1.1
clone 6G1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Neuroglobin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGB(58157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Neuroglobin in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1