MABF3024
Anti-Mayaro Virus E1 Antibody, clone MAY-115
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAYV-115, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 137.06 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2κ
sequência de epítopo
N-terminal extracellular domain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant MAYV E1 protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant E1 protein of Mayaro virus CH (strain Peru).
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Mayarao virus and protected mice from lethal virus challenge. (Earnest, J.T., et al. (2019). J Exp Med.;216(10):2282-2301).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1