MABF2761
Anti-CXCL1/GROa Antibody, clone HL2401
Sinônimo(s):
C-X-C motif chemokine 1;GRO-alpha(1-73);Melanoma growth stimulatory activity;MGSA;Neutrophil-activating protein 3;NAP-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HL2401, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 11.3 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCL1(2919)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CXCL1 protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CXCL1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected CXCL1 in ELISA application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited proliferation and invasion of bladder and prostate cells and disrupted endothelial sprouting in vitro. (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CXCL1 in Immunoprecipitation application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CXCL1 in Western Blotting application (Miyake, M., et al. (2019). Theranostics. 9(3):853-867).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2