MABF1986M
Anti-NKR-P1G Antibody, clone ADA3
clone ADA3, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, Immunoreceptor NKR-P1E, Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1G, Natural killer cell surface protein NKR-P1G, Natural killer lectin-like receptor 1E
About This Item
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ADA3, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Klrb1(689817)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-PIG in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(2):501-12).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1G in Ltk (mouse fibroblast) cells stably transfected with FLAG-tagged rat NKR-P1G.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1