MABE333
Anti-N-Myc Antibody, clone NCM II 100
clone NCM II 100, from mouse
Sinônimo(s):
N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, bHLHe37
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NCM II 100, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYCN(4613)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated N-Myc in IP (Brondyk, W. H., et al. (1991). 6(7):1269-1276.).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected N-Myc in 10 µg of IMR-32 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
IMR-32 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1