MABE1930
Anti-SIRT2 Antibody, clone 7G5
Sinônimo(s):
EC:2.3.1.286, NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-2, NAD-dependent protein defatty-acylase sirtuin-2, Regulatory protein SIR2 homolog 2, SIR2-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 43.18 kDa
observed mol wt ~40 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SIRT2(22933)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SIRT2 in Human cortex tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SIRT2 in Western Blotting application. (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SIRT2 in Immunoprecipitation application (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1