MABE1142
Anti-ZP-2 Antibody, clone IE-3
clone IE-3, from rat
Sinônimo(s):
Zona pellucida sperm-binding protein 2, Zona pellucida glycoprotein 2, Zona pellucida protein A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IE-3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Zp2(22787)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ZP-2 in Immunofluorescence applications (East, I.J., et. al. (1984). J Cell Biol. 98(3):795-800).
Immunofluorescence A representative lot detected ZP-2 in Immunofluorescence applications (Avella, M.A., et. al. (2016). Sci Transl Med. 8(336):336ra60).
ELISA Analysis: A representative lot detected ZP-2 in Western Blotting applications (East, I.J., et. al. (1984). J Cell Biol. 98(3):795-800; Sun, W., et. al. (1999). Biol Reprod. 60(4):900-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ZP-2 in ELISA applications (Sun, W., et. al. (1999). Biol Reprod. 60(4):900-7).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ZP-2 in 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1