MABE1057
Anti-ADA3 Antibody, clone 5C9/C8
clone 5C9/C8, from mouse
Sinônimo(s):
Transcriptional adapter 3, ADA3 homolog, ADA3-like protein, Alteration/deficiency in activation 3, hADA3, STAF54, Transcriptional adapter 3-like
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C9/C8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TADA3(10474)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected ADA3 occupancy at the X chromosome centromere HOR region, the kinetochore assembly site also occupied by CENP-A and CENP-B, using TERT-immortalized human mammary epithelial cell 76N-TERT chromatin preparation. shRNA-mediated ADA3 knockdown led to a reduction in CENP-B, but not CENP-A, recruitment to the HOR region (Mohibi, S., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(47):28299-28310).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ADA3 nuclear immunoreactivity in untransfected, but not ADA3 shRNA-transfected, TERT-immortalized human mammary epithelial 76N-TERT cells by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% formaldehyde-fixed cells. Dual fluorescent staining revealed ADA3 and CENP-B nuclear colocalization (Mohibi, S., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(47):28299-28310).
Western Blotting Analysis: Representative lots detected both the endogenous mouse ADA3 (mADA3) and the exogenously expressed human ADA3 (hADA3) in Ada3FL/FL MEFs virally infected to express FLAG-tagged full-length or a.a. 111-432 hADA3 constructs. Cre recombinase expression downregulated only mADA3, but not hADA3 (Mohibi, S., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(47):28299-28310; Mohibi, S., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(35):29442-29456).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ADA3 expression levels among a panel of mouse tissues (Mohibi, S., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(35):29442-29456).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ADA3 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1