MABC166
Anti-Angiogenin Antibody, clone 26–2F (Azide Free)
clone 26-2F, from mouse
Sinônimo(s):
Angiogenin, Ribonuclease 5, RNase 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
26-2F, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANG(283)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited ribonucleolytic activity (Piccoli et al., (1998) Proc. Natl. Acad. Sci. 95:4579–4583).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected Angiogenin in Neovessels of cancer tissue (Tsuji et al., (2005) Cancer Res. 65:1352-1360).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected Angiogenin in HeLa and Huvec cells (Tsuji et al., (2005) Cancer Res. 65:1352-1360).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 4 µg/mL of this antibody detected Angiogenin in Angiogenin-treated and untreated HeLa Cells. HeLa cells that were treated with Angiogenin up-took the protein and translocated it to the nucleus. Untreated HeLa cells did not exhibit any Angiogenin protein signal.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2