MABC1615
Anti-AIM2 Antibody, clone 3B10
Sinônimo(s):
Absent in melanoma 2, Interferon-inducible protein AIM2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... AIM2(9447)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HL60 cells treated with recombinant human IFN- (100 units; 24 h).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected AIM2 in lysates from HL60 cells treated with recombinant human IFN- (100 units; 24 h).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIM2 in Western Blotting applications (Cresswell, K.S., et al. (2005). Biochem Biophys Res Commun. 326(2):417-24; Fernandes-Alnemri, T., et al. (2009). Nature. 458(7237):509-13; Vajjhala, P.R., et al. (2015). J Biol Chem. 290(49):29217-30).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected AIM2 in Immunocytochemistry applications (Cresswell, K.S., et al. (2005). Biochem Biophys Res Commun.326(2):417-24; Vajjhala, P.R., et al. (2015). J Biol Chem. 290(49):29217-30).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1